PD-0173074 base libre ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: PD 173074, 1-(tert-Butyl)-3-[7-[[4-(diethylamino)butyl]amino]-3-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl]urea, PD173074, 1-(tert-Butyl)-3-(2-((4-(diethylamino)butyl)amino)-6-(3,5-dimethoxyphenyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl)urea
BIFK0034-50MG
APOSBIFK0034-50MGEA 213 EUR InStock
APOSBIFK0034-50MG
PD-0173074 base libre ≥99%
PD-0173074
Formule: C₂₈H₄₁N₇O₃
MW: 523,7 g/mol
Point de fusion: 79…91 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08705327
Numéro CAS: 219580-11-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité