Vincristine sulphate
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBIFK0048-10MGEA 125 EUR InStock
APOSBIFK0048-10MG APOSBIFK0048-50MG APOSBIFK0048-100MG
Vincristine sulphate
Vincristine sulphate
Vincristine is a mitotic inhibitor.
Formule: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
MW: 923,04 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00084729
Numéro CAS: 2068-78-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité