PP1 base libre ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
BIFK0052-10MG BIFK0052-5MG BIFK0052-1MG
APOSBIFK0052-10MGEA 176 EUR InStock
APOSBIFK0052-10MG APOSBIFK0052-5MG APOSBIFK0052-1MG
PP1 base libre ≥99%
PP1
Formule: C₁₆H₁₉N₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01076570
Numéro CAS: 172889-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité