4-Hydroxyphenylretinamide ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIFK0053-100MG BIFK0053-10MG BIFK0053-50MG
APOSBIFK0053-100MGEA 232 EUR InStock
APOSBIFK0053-100MG APOSBIFK0053-10MG APOSBIFK0053-50MG
4-Hydroxyphenylretinamide ≥99%
4-Hydroxyphenylretinamide
Formule: C₂₆H₃₃NO₂
MW: 391,56 g/mol
Point de fusion: 172 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00792674
Numéro CAS: 65646-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité