Purvalanol A
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIFK0054-10MG BIFK0054-50MG BIFK0054-5MG
APOSBIFK0054-10MGEA 102 EUR InStock
APOSBIFK0054-10MG APOSBIFK0054-50MG APOSBIFK0054-5MG
Purvalanol A
Purvalanol A
Free base. Purity>99%. Purvalanol A is a cell-permeable, potent, and selective cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor.
Formule: C₁₉H₂₅N₆OCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02179211
Numéro CAS: 212844-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité