Gö 6983 ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIFK0056-1MG BIFK0056-5MG BIFK0056-10MG
APOSBIFK0056-1MGEA 65.5 EUR InStock
APOSBIFK0056-1MG APOSBIFK0056-5MG APOSBIFK0056-10MG
Gö 6983 ≥99%
Gö 6983
Gö 6983 is a potent, cell-permeable, ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (PKC).
  • Free base
  • Purity: >99%.
Formule: C₂₆H₂₆N₄O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04040031
Numéro CAS: 133053-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité