Isoliquiritigenin ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one, 2',4,4'-Trihydroxychalcone, (E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one
BIFK0057-100MG BIFK0057-10MG BIFK0057-250MG
APOSBIFK0057-100MGEA 139 EUR InStock
APOSBIFK0057-100MG APOSBIFK0057-10MG APOSBIFK0057-250MG
Isoliquiritigenin ≥99%
Isoliquiritigenin
Isoliquiritigenin is a licorice chalconoid, a type of natural phenol. It is a soluble guanylyl cyclase activator that possesses antitumor activity.
  • Protein
Formule: C₁₅H₁₂O₄
MW: 256,26 g/mol
Point de fusion: 207…210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075907
Numéro CAS: 961-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité