AS-605240 base libre ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(Quinoxalin-6-ylmethylene)thiazolidine-2,4-dione
BIFK0058-50MG
APOSBIFK0058-50MGEA 273 EUR InStock
APOSBIFK0058-50MG
AS-605240 base libre ≥99%
AS-605240
Formule: C₁₂H₇N₃O₂S
MW: 257,2679 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11114066
Numéro CAS: 648450-29-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité