L(+)-Arabinose 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIFS0102-100GEA 65.5 EUR InStock
APOSBIFS0102-100G APOSBIFS0102-250G APOSBIFS0102-1KG
L(+)-Arabinose 98%
L(+)-Arabinose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point de fusion: 160…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067709
Numéro CAS: 5328-37-0
EINECS: 201-767-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité