L(-)-Galactose 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIFS0105-250MG BIFS0105-100MG
APOSBIFS0105-250MGEA 205 EUR InStock
APOSBIFS0105-250MG APOSBIFS0105-100MG
L(-)-Galactose 99%
L(-)-Galactose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 163…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063833
Numéro CAS: 15572-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité