L(-)-Glucose 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIFS0106-1G BIFS0106-5G BIFS0106-10G
APOSBIFS0106-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSBIFS0106-1G APOSBIFS0106-5G APOSBIFS0106-10G
L(-)-Glucose 98%
L(-)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00148913
Numéro CAS: 921-60-8
EINECS: 213-068-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité