D-(-)-Lyxose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIFS0109-1G BIFS0109-5G BIFS0109-10G
APOSBIFS0109-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSBIFS0109-1G APOSBIFS0109-5G APOSBIFS0109-10G
D-(-)-Lyxose
D-(-)-Lyxose
Formule: C₅H₁₀O₅
Point de fusion: 108…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064362
Numéro CAS: 1114-34-7
EINECS: 214-212-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité