L(-)-Mannose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIFS0112-1G BIFS0112-5G
APOSBIFS0112-1GEA 168 EUR InStock
APOSBIFS0112-1G APOSBIFS0112-5G
L(-)-Mannose
L(-)-Mannose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136021
Numéro CAS: 10030-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité