D-Tagatose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIFS0115-100G BIFS0115-250G BIFS0115-50G
APOSBIFS0115-100GEA 183 EUR InStock
APOSBIFS0115-100G APOSBIFS0115-250G APOSBIFS0115-50G
D-Tagatose
D-Tagatose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134449
Numéro CAS: 87-81-0
EINECS: 201-772-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité