α-D(+)-Talose
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBIFS0116-500MGEA 430 EUR InStock
APOSBIFS0116-500MG APOSBIFS0116-250MG APOSBIFS0116-1G APOSBIFS0116-100MG
α-D(+)-Talose
α-D(+)-Talose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064906
Numéro CAS: 2595-98-4
EINECS: 219-996-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité