D(+)-Glucose, anhydre
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIFS0119-1KG BIFS0119-2.5KG BIFS0119-500G
APOSBIFS0119-1KGEA 49.5 EUR InStock
APOSBIFS0119-1KG APOSBIFS0119-2.5KG APOSBIFS0119-500G
D(+)-Glucose, anhydre
D(+)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Point de fusion: 153…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité