Genistin
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
BIG0101-100MG BIG0101-25MG
APOSBIG0101-100MGEA 422 EUR InStock
APOSBIG0101-100MG APOSBIG0101-25MG
Genistin
Genistin
Inactive analog of genistein, useful as a negativecontrol for genistein and other tyrosine inhibitors
Formule: C₂₁H₂₀O₁₀
MW: 432,38 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016883
Numéro CAS: 529-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité