Glycitein
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIG0110-10MG BIG0110-5MG
APOSBIG0110-10MGEA 125 EUR InStock
APOSBIG0110-10MG APOSBIG0110-5MG
Glycitein
Glycitein
Isoflavone derived from Soybean.
Formule: C₁₆H₁₂O₅
Point d'ébullition: 547.4 °C
Point de fusion: 330…340 °C
Point d'éclair: 210 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00016679
Numéro CAS: 40957-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité