L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
G418 disulfate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
BIG0175-1G BIG0175-5G
APOSBIG0175-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSBIG0175-1G APOSBIG0175-5G
G418 disulfate
G418 disulfate
Aminoglycoside antibiotic.
Formule: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692.72 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058314
Numéro CAS: 108321-42-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité