Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIG0303-100G BIG0303-1KG BIG0303-500G
APOSBIG0303-100GEA 52.2 EUR InStock
APOSBIG0303-100G APOSBIG0303-1KG APOSBIG0303-500G
Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose 98%
Penta-O-acetyl-beta-D-galactopyranose
Formule: C₁₆H₂₂O₁₁
Point de fusion: 139…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063259
Numéro CAS: 4163-60-4
EINECS: 224-008-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité