Gliotoxin (de Gliocladium fimbriatum)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIG1003-1MG BIG1003-5MG
APOSBIG1003-1MGEA 139 EUR InStock
APOSBIG1003-1MG APOSBIG1003-5MG
Gliotoxin (de Gliocladium fimbriatum)
Gliotoxin
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₄S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 67-99-2
ONU: 3462
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité