L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cefotaxime sodium salt 100 mg/ml
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Cefotaxime sodium
BIG1027-10ML BIG1027-100ML
APOSBIG1027-10MLEA 56.7 EUR InStock
APOSBIG1027-10ML APOSBIG1027-100ML
Cefotaxime sodium salt 100 mg/ml
Cefotaxime sodium salt
  • Antibodies
Formule: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
MW: 477.44 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079073
Numéro CAS: 64485-93-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité