Tétracycline chlorhydrate 10 mg/ml
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIG1033-10ML BIG1033-25ML BIG1033-100ML
APOSBIG1033-10MLEA 48 EUR InStock
APOSBIG1033-10ML APOSBIG1033-25ML APOSBIG1033-100ML
Tétracycline chlorhydrate 10 mg/ml
Tétracycline chlorhydrate
  • Antibodies
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480,9 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078142
Numéro CAS: 64-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité