D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-((2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2-yl)-2-hydroxyacetaldehyde, D-(+)-Glucuronolactone
BIG1110-100G BIG1110-1KG BIG1110-500G
APOSBIG1110-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIG1110-100G APOSBIG1110-1KG APOSBIG1110-500G
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,12 g/mol
Point de fusion: 172…175 °C (dec.)
Densité: 0.67 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135622
Numéro CAS: 32449-92-6
EINECS: 251-053-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité