D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIG5009-1G BIG5009-5G BIG5009-500MG
APOSBIG5009-1GEA 161 EUR InStock
APOSBIG5009-1G APOSBIG5009-5G APOSBIG5009-500MG
D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
D-Glucose-6-phosphate dipotassium salt hydrate
Formule: C₆H₁₁K₂O₉P
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 5996-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité