Guanine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIG5137-100G BIG5137-25G
APOSBIG5137-100GEA 51 EUR InStock
APOSBIG5137-100G APOSBIG5137-25G
Guanine ≥98%
Guanine
Formule: C₅H₅N₅O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071533
Numéro CAS: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité