Heparin sodium salt (de muqueuse intestinale de porc)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIH0145-250MG BIH0145-500MG BIH0145-1G
APOSBIH0145-250MGEA 51 EUR InStock
APOSBIH0145-250MG APOSBIH0145-500MG APOSBIH0145-1G
Heparin sodium salt (de muqueuse intestinale de porc)
Heparin sodium salt
  • min. activity >150 I.U./mg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081689
Numéro CAS: 9041-08-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité