bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bisbenzimide H 33258, 4-(5-(4-Methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-[2,5'-bibenzo[d]imidazol]-2'-yl)phenol trihydrochloride, 2'-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5'-bibenzimidazole trihydrochloride hydrate
BIH1003-100MG BIH1003-1G BIH1003-500MG
APOSBIH1003-100MGEA 183 EUR InStock
APOSBIH1003-100MG APOSBIH1003-1G APOSBIH1003-500MG
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride hydrate (Hoechst 33258)
Fluorescent DNA stain-17/03/09 SR+RB
Formule: C₂₅H₂₄N₆O·3HCl·xH₂O
MW: 533,88 g/mol (anhy)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012679
Numéro CAS: 23491-45-4
EINECS: 245-690-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité