H-89 dihydrochloride hydrate ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIH127-10MG BIH127-25MG BIH127-5MG
APOSBIH127-10MGEA 68.3 EUR InStock
APOSBIH127-10MG APOSBIH127-25MG APOSBIH127-5MG
H-89 dihydrochloride hydrate ≥99%
H-89 dihydrochloride hydrate
Potent and selective inhibitor of PKA, with an IC50 of about 50 nM.  J. Biol. Chem. 265:  5267-5272 (1990)
  • Protein
Formule: C₂₀H₂₀BrN₃O₂S·2HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 130964-39-5 | 127243-85-0 (free base)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité