Inosine
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBII1001-100GEA 125 EUR InStock
APOSBII1001-100G APOSBII1001-10G APOSBII1001-5G
Inosine
Inosine
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₅
MW: 268,23 g/mol
Point de fusion: 212…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066770
Numéro CAS: 58-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité