Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP), grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Hydroxy-phenyl)-propionic acid-OSu, Water-Soluble Bolton-Hunter Reagent, Sulphosuccinimidyl-3 -(4-hydroxypheynyl) propionate
BII110-1G BII110-5G
APOSBII110-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSBII110-1G APOSBII110-5G
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP), grade Technique
Bolton-Hunter reagent (sulpho-SHPP)
Formule: C₁₃H₁₃NO₅
MW: 263,249 g/mol
Point de fusion: 132…133 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005515
Numéro CAS: 34071-95-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité