Jasmonic acid (mixture of isomers)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Carboxymethyl)-2-(2-pentenyl)cyclopentanone, 3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic Acid
BIJ0379-100MG BIJ0379-250MG
APOSBIJ0379-100MGEA 40.6 EUR InStock
APOSBIJ0379-100MG APOSBIJ0379-250MG
Jasmonic acid (mixture of isomers)
Jasmonic acid (mixture of isomers)
  • Plant tissue culture tested
Formule: C₁₂H₁₈O₃
MW: 210,27 g/mol
Densité: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 221682-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité