K252a
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIK1001-1MG BIK1001-5MG
APOSBIK1001-1MGEA 109 EUR InStock
APOSBIK1001-1MG APOSBIK1001-5MG
K252a
K252a
Point de fusion: 233…258 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 99533-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité