Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIK8008-10G BIK8008-1G BIK8008-5G
APOSBIK8008-10GEA 161 EUR InStock
APOSBIK8008-10G APOSBIK8008-1G APOSBIK8008-5G
Sodium-2-oxobutyrate 97+%
Sodium-2-oxobutyrate
Formule: C₄H₆O₃
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064194
Numéro CAS: 2013-26-5
EINECS: 217-937-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité