Hydrogéno-2-oxoglutarate de sodium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIK8011-5G BIK8011-25G BIK8011-50G
APOSBIK8011-5GEA 46.6 EUR InStock
APOSBIK8011-5G APOSBIK8011-25G APOSBIK8011-50G
Hydrogéno-2-oxoglutarate de sodium
Hydrogéno-2-oxoglutarate de sodium
Formule: C₅H₅NaO₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064196
Numéro CAS: 22202-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité