Diosmin
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
BIK9004-100G BIK9004-25G
APOSBIK9004-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSBIK9004-100G APOSBIK9004-25G
Diosmin
Diosmin
Formule: C₂₈H₃₂O₁₅
MW: 608,5 g/mol
Point de fusion: 274 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009772
Numéro CAS: 520-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité