Aesculine à 1,5 molécules d'eau
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIK9005-100G BIK9005-250G BIK9005-50G
APOSBIK9005-100GEA 212 EUR InStock
APOSBIK9005-100G APOSBIK9005-250G APOSBIK9005-50G
Aesculine à 1,5 molécules d'eau
Aesculine à 1,5 molécules d'eau
Formule: C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O
MW: 367,31 g/mol
Point de fusion: 195…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149492
Numéro CAS: 66778-17-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité