Quercetin dihydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSBIK9012-25GEA 87.3 EUR InStock
APOSBIK9012-25G APOSBIK9012-100G APOSBIK9012-50MG APOSBIK9012-20MG
Quercetin dihydrate
Quercetin dihydrate
Formule: C₁₅H₁₄O₉
MW: 338,268 g/mol
Point de fusion: 315 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149487
Numéro CAS: 6151-25-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité