Resveratrol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIK9013-25G BIK9013-100G BIK9013-250G
APOSBIK9013-25GEA 71.3 EUR InStock
APOSBIK9013-25G APOSBIK9013-100G APOSBIK9013-250G
Resveratrol
Resveratrol
20% or 99%
Formule: C₁₄H₁₂O₃
Point de fusion: 261…267 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133799
Numéro CAS: 501-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité