Apigenine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4',5,7-Trihydroxyflavone5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-4-benzopyrone
APOSBIK9018-25GEA 205 EUR InStock
APOSBIK9018-25G APOSBIK9018-1G APOSBIK9018-5G
Apigenine 97+%
Apigenine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270,24 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006831
Numéro CAS: 520-36-5
EINECS: 208-292-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité