β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle
Fournisseur: Apollo Scientific
BIK9020-10MG BIK9020-25MG BIK9020-100MG
APOSBIK9020-10MGEA 23.4 EUR InStock
APOSBIK9020-10MG APOSBIK9020-25MG APOSBIK9020-100MG
β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle
β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle
Formule: C₁₃H₁₈O₇
Point de fusion: 196…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006590
Numéro CAS: 138-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité