Acide urique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIK9021-250G BIK9021-500G BIK9021-100G
APOSBIK9021-250GEA 256 EUR InStock
APOSBIK9021-250G APOSBIK9021-500G APOSBIK9021-100G
Acide urique
Acide urique
Formule: C₅H₄N₄O₃
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005712
Numéro CAS: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité