Lincomycin hydrochloride 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIL0127-25G BIL0127-5G BIL0127-100G
APOSBIL0127-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSBIL0127-25G APOSBIL0127-5G APOSBIL0127-100G
Lincomycin hydrochloride 90%
Lincomycin hydrochloride
A lincosamide with a primarily bacteriostatic action against gram-negative bacteria
  • Cell culture tested
Formule: C₁₈H₃₄N₂O₆S·HCl
MW: 443,0 g/mol (anhy)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058237
Numéro CAS: 859-18-7
EINECS: 212-726-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité