Lovastatin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIL1008-100MGEA 435 EUR InStock
APOSBIL1008-100MG APOSBIL1008-25MG APOSBIL1008-50MG
Lovastatin
Lovastatin
Formule: C₂₄H₃₆O₅
MW: 404,55 g/mol
Point de fusion: 175 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00072164
Numéro CAS: 75330-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité