Leptomycin A
Fournisseur: Apollo Scientific
BIL2100-1MG BIL2100-5MG
APOSBIL2100-1MGEA 285 EUR InStock
APOSBIL2100-1MG APOSBIL2100-5MG
Leptomycin A
Leptomycin A
  • Antibodies
Formule: C₃₂H₄₆O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 87081-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité