Leptomycin B
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIL2101-5MG BIL2101-10MG
APOSBIL2101-5MGEA 372 EUR InStock
APOSBIL2101-5MG APOSBIL2101-10MG
Leptomycin B
Leptomycin B
Potent inhibitor of nuclear export.
Supplied as a 1mM solution in abs. ethanol
Formule: C₃₃H₄₈O₆
Point d'éclair: 11.1 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06795848
Numéro CAS: 87081-35-4
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité