Lactulose
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIL9700-100G BIL9700-250G BIL9700-500G
APOSBIL9700-100GEA 277 EUR InStock
APOSBIL9700-100G APOSBIL9700-250G APOSBIL9700-500G
Lactulose
Lactulose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Point de fusion: 169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151469
Numéro CAS: 4618-18-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité