N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSBIM0105-1GEA 84.4 EUR InStock
APOSBIM0105-1G APOSBIM0105-5G
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide
N-(2-(5-Méthoxyindole-3-yl)éthyl)acetamide
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₂
MW: 232,28 g/mol
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005655
Numéro CAS: 73-31-4
EINECS: 200-797-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité