Oxacillin sodium salt monohydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIM0106-1G BIM0106-25G BIM0106-5G
APOSBIM0106-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIM0106-1G APOSBIM0106-25G APOSBIM0106-5G
Oxacillin sodium salt monohydrate
Oxacillin sodium salt monohydrate
Formule: C₁₉H₁₉N₃O₅S
MW: 423,42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00167146
Numéro CAS: 7240-38-2
EINECS: 214-636-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité