Cefoxitin sodium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Mefoxin, Cefoxitin sodium salt, Sodium (6R,7S)-3-((carbamoyloxy)methyl)-7-methoxy-8-oxo-7-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
BIM0108-1G BIM0108-250MG BIM0108-5G
APOSBIM0108-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSBIM0108-1G APOSBIM0108-250MG APOSBIM0108-5G
Cefoxitin sodium
Cefoxitin sodium
Formule: C₁₆H₁₆N₃NaO₇S₂
MW: 449,428 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079042
Numéro CAS: 33564-30-6
EINECS: 251-574-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité